Läs mer
8-pentadekanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10751441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10751441 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10751441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169790250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 818-23-5 | C15H30O | 226.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Pentadecanone
Namnnotering 98%
CAS 818-23-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40°C to 44°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 178°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H30O
Linjär formel CH3(CH2)6CO(CH2)6CH3
MDL-nummer MFCD00009555
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 717
Synonym 8-pentadecanone, caprylone, heptyl ketone, diheptyl ketone, di-n-heptyl ketone, 8-oxopentadecane, pentadecane-8-one, saturated fatty acid, acmc-1bl8g, caprylone_gurudeebansatyavani
InChI-nyckel PQYGSSYFJIJDFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCC(=O)CCCCCCC
IUPAC-namn pentadecan-8-one
Molekylvikt (g/mol) 226.40
PubChem CID 13162
Formel vikt 226.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Shiny Crystals or Flakes
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.