Läs mer
(-)-8-fenylmentol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10055073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055073 1 g Glasflaska 1g
10107872 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055073 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387950010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65253-04-5
MDL-nummer MFCD00010501
InChI-nyckel WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Synonym --8-phenylmenthol, --phenmenthol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexan-1-ol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl cyclohexanol, cyclohexanol,5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r
PubChem CID 2725001
IUPAC-namn (lR,2S,5R)-5-metyl-2-(2-fenylpropan-2-yl)cyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCC(C(C1)O)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-8-Phenylmenthol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 130°C (1.0 hPa)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H24O
Brytningsindex 1.5285 to 1.5315
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −24.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation − 24.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methylenechloride
Molekylvikt (g/mol) 232.37
Formel vikt 232.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (-)-8-Phenylmenthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.