Läs mer
Labconco 8-portars manifold för CT-seriens frystork
Produktkod. 31703096 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
31703096 -50 °C
1 options
Produktkod. 31703096 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 7232900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28780.00 SEK
    22212.77 SEK / Paket med 1
    Save 6567.23 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Manifold ger enkel anslutning för adaptrar och kolvar.
  • Insugningsrör med åtta neoprenventiler med plastknoppar som rymmer båda 1/2 tum och 3/4 tum Adaptrar för anslutning av flaskan. För användning med Labconco CT-seriens frystorkar.
Specifikationer
Typ Torkmanifold
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Material Rostfritt stål
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 0/1 V