missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-8-Prenylnaringenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Prenylnaringenin |
| CAS | 53846-50-7 |
| Molekylformel | C20 H20 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (-)-8-Prenylnaringenin, 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-','(2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)-','(2S)- (9CI), 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5,7-dihyd |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3/t18-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1C=2C(=C(CC=C(C)C)C(O)=CC2O)O[C@@H](C1)C3=CC=C(O)C=C3 |
| IUPAC-namn | (2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.37 |
| Formel vikt | 340.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?