Läs mer
8-Propyl Etodolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Propyl Etodolac |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-6-12-7-5-8-13-14-9-10-22-18(4-2,11-15(20)21)17(14)19-16(12)13/h5,7-8,19H,3-4,6,9-11H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 301.1678 |