Läs mer
8-kinolinkarbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10610903
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10610903 1 g 1g
10461494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10610903 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04304DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 38707-70-9
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.172
MDL-nummer MFCD00805837
InChI-nyckel OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
IUPAC-namn kinolin-8-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Quinolinecarbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%