Läs mer
8-kinolinkarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10191142 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10191142 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10191142 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368802500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Quinolinecarboxylic acid
CAS 86-59-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 183 °C till 185 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H7NO2
MDL-nummer MFCD00047619
Kvantitet 250 mg
Beilstein 22, 81
Fieser 06,450
Merck Index 15, 8187
Synonym 8-quinolinecarboxylic acid, 8-carboxyquinoline, 8-quinolinecarboxylicacid, unii-5xw75tfd94, ccris 6956, pubchem5868, acmc-209qal, 8-quinlinecarboxylic acid, 8-quinoline carboxylic acid, 8-quinoline-carboxylic acid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel QRDZFPUVLYEQTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)N=CC=C2
IUPAC-namn kinolin-8-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 173.17
PubChem CID 66582
Formel vikt 173.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Quinolinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.