Läs mer
Gilac™ 8-ställ vagn i rostfritt stål
Produktkod. 17918761
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
200 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17918761 200 kg
1 options
Produktkod. 17918761 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G194495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14604.35 SEK
    9666.24 SEK / Paket med 1
    Save 4938.11 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
8-rack rostfri stålvagn är kompatibel med 10 L och 20 L rektangulära delande degbehållare, 14 L och 19 L runda delande degbehållare och 8 och 10 L platta brickor.
  • Kompatibel med:
    • 10 L och 20 L rektangulära delande degbehållare.
    • 14 L och 19 L runda delande degbehållare.
    • 8 och 10 L platta brickor.
  • Solid svetsad och förstärkt trådstöd.
  • Rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga lagerskador även i närvaro av vatten).
  • 4 svängbara hjul inklusive 2 hjul med bromsar, för ökad rörlighet.
  • Höjd mellan stativen: 185 mm.
  • Max belastning: 200 kg.
Specifikationer
Typ Vagn
Håller Degbehållare
Bärande kapacitet (engelska) 440 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 200 kg
Material Rostfritt stål