Läs mer
8 Reglerade ftalater och BPA i mediumdensitetspolyeten, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15286026 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15286026 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15286026 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CRMPE002
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Diisodecylftalat26761-40-030 000μ g/g
Diisononylftalat28553-12-030 000μ g/g
Bis(2-etylhexyl)ftalat117-81-73000 μg/g
Bisfenol A80-05-73000 μg/g
Butylbensylftalat85-68-73000 μg/g
Dietylftalat84-66-23000 μg/g
Dimetylftalat131-11-33000 μg/g
Di-n-butylftalat84-74-23000 μg/g
Di-n-oktylftalat117-84-03000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8 Regulated Phthalates and BPA in Medium Density PE
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Kvantitet 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phthalates in Polyethylene Standard w/BPA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, bisphenol A, BBP,dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning