Läs mer
8-(tert-Butyldimethylsilyloxy) 8-Hydroxy Efavirenz, Technical Grade, TRC
Produktkod. 30340370
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30340370 1 mg
1 options
Produktkod. 30340370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6911001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy) 8-Hydroxy Efavirenz, Technical Grade
CAS 1027042-31-4
Molekylformel C20H23ClF3NO3Si
Kvantitet 1 mg
Synonym 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-8-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
InChI formel InChI=1S/C20H23ClF3NO3Si/c1-18(2,3)29(4,5)28-15-11-13(21)10-14-16(15)25-17(26)27-19(14,20(22,23)24)9-8-12-6-7-12/h10-12H,6-7H2,1-5H3,(H,25,26)
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3CC3)C(F)(F)F
IUPAC-namn 8-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 445.94
Formel vikt 445.1088