Läs mer
8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488097
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15488097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51471.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 478282-21-2
Molekylformel C21H33NSn
Molekylvikt (g/mol) 418.21
MDL-nummer MFCD09265482
InChI-nyckel CFXBLYUOIPJSEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-tributylstannyl quinoline, quinoline-8-tributylstannane, quinoline, 8-tributylstannyl, 8-tri-n-butylstannyl quinoline
PubChem CID 12179403
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2788
IUPAC-namn tributyl(quinolin-8-yl)stannane
Formel vikt 418.19
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 8-(Tri-n-butylstannyl)quinoline