Läs mer
Thermo Scientific™ 8 x 50 ml rotor med fast vinkel
Produktkod. 10543812 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10543812 8 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10543812 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35020.00 SEK
    34159.13 SEK / Paket med 1
    Save 860.87 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Utför högriskapplikationer med Thermo Scientific™ 8 x 50 ml rotor med fast vinkel.
Beställningsinformation:
Beställ rotorkropp (75-003-335) och komponenter för att slutföra monteringen. Beställ 75-003-404 för byte av O-ring/packning. Slangadaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Stratos Biofuge, Sorvall™ Stratos centrifugserie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 8 x 50 ml rotor med fast vinkel
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 50 ml
Max. RCF 20 220 xg (26 920 xg med 208V )
Max. Hastighet 13,000 rpm (15,000 rpm 208V)
Radie (metrisk) 10.7 cm
Radie (metrisk) Min. 5.6 cm
K-faktor 971 (för 120V-enhet)
729 (för 208V-enhet)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Stratos och Stratos Biofuge Centrifuger
Vinkel 34°
Certifikat och efterlevnad Biocontainment Certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja