Läs mer
Thermo Scientific™ 8 x 8 PCR Strip Fixed Angle Rotor för Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R och SL8/SL8R Centrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Stöd mikrovolymprotokoll, såsom PCR-reaktionsinställning, med Thermo Scientific™ 8 x 8 PCR-band med fast vinkelrotor: Kan snurra upp till 15 000 rpm / 17 860 xg för dina PCR-bearbetningsbehov.
Stöder mikrovolymprotokoll, såsom PCR-reaktionsinställning, komplett med vår innovativa Thermo Scientific tekniker.
Säker, tryckknapp Auto-Lock rotorbyte på mindre än 3 sekunder ger:
- Problemfri montering och demontering av rotorn
- Inga verktyg krävs
- Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
- Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
- Snabbväxling mellan applikationer, från koniska rör till blodrör, från mikrorör till mikroplattor, och flexibiliteten att utvecklas med de förändrade behoven i ditt laboratorium.
Certifierat † bioinneslutningsrotorlock för handskvänlig, enhandsmanövrering.
Beställningsinformation:
Ersättande bioinneslutningslock (75005730) och ersättnings-O-ringar (75005726) säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 8 x 8 PCR Strip fast vinkelrotor |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 8 x 8 PCR-remsor |
| Max. RCF | 17,860 x g |
| Max. Hastighet | 15,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 71 mm |
| K-faktor | 553 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 och Sl 8 centrifuger |
| Vinkel | 45° |
| Bioinneslutning | Ja |
†Bioinneslutningscertifiering av Public Health England, Porton Down, Storbritannien.