Läs mer
Stomacher™ 80 Biomaster Sil förslutningspåsar
Produktkod. 17744399
Change view
Tjocklek (metrisk):
65 μm
Produktkod. Tjocklek (metrisk)
17744399 65 μm
1 options
Produktkod. 17744399 Leverantör Stomacher™ Leverantörsnummer BA6040/CLR/STR
Beräknad leverans: 25-11-2026
De Biomaster Sil förslutningspåse kombinerar effektiviteten hos ett silelement med en integrerad förslutningsremsa för tät förslutning och korttidsförvaring. Idealisk för hårda, tjocka prover eller de med högt skräpinnehåll.
  • Stomacher™ mixerpåse, med tillägg av påsförslutningsanordning, bestående av trådförstärkt tejp
  • Väska gjord av ny kvalitet, polyolefinkomplex.
  • Flexibel och transparent
  • Beständig mot frysning och höga temperaturer (från -40 till 80 °C / -40 till 176 °F)
  • Ingen kontakt mellan provet och mixern under homogenisering av provet
  • Lämplig för korttidsförvaring eller inkubation av prover
  • Kompatibel med alla paddle lab blenders
  • Lämplig för matkontakt. Ej avsedd att användas för livsmedelsförpackningar
  • Bestrålat sterilt i förseglade dospåsar, med spårbart certifikat
  • Förvaring: på en tempererad och torr plats, borta från fukt och ljus
Specifikationer
Inkluderar Ytterligare silmaterial, bestående av mikrofiltrerat polyolefinkomplex
Sterilitet Sterila
Fyll volym 80 mL (Rekommenderad blandningsvolym: 5 till 50 mL)
Antal per förpackning 200/Cs
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Produkttyp Silpåse
Tjocklek (metrisk) 65 μm