Läs mer
80% etanol, molekylärbiologisk kvalitet
Produktkod. 16649582 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16649582 2.5 L Glasflaska 2.5 L
16622284 4 L Poly flaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 16649582 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T08204DF2500
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Färdig etanol/vattenblandning förkvalificerad för molekylärbiologisk forskning. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,07 g/mol
  • 80% etanol och vattenblandning
  • DNas-, RNas- och proteasfria
  • Färdiggjord etanol/vattenblandning
  • Förkvalificerad för molekylärbiologiska forskningsapplikationer
  • Lämplig för rening och utfällning av nukleinsyror (DNA och RNA) och proteiner
  • Testad för användning med Applied Biosystems™ MagMAX™ kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Alcohol
Färg Klar, färglös vätska
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning 0,001 % Maximum
Analysprocentintervall 78 % till 82 %
Procent renhet 80%
Kvalitet Molekylärbiologi
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 80% Ethanol, for Molecular Biology, Duty Free
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
För tillverkning och laboratorieanvändning. Inte för dryckesbruk.