Läs mer
80% Ethanol, for Water Molecular Biology, Thermo Scientific™
Produktkod. 17535625 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
:
Quantity: 500 mL
Produktkod.
17535625 Quantity: 500 mL
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 17535625 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T082040500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 80% Ethanol
CAS 64-17-5, 7732-18-5
CAS Min % 74%, 26%
Färg Colorless
CAS Max % 74%, 26%
Utseende Clear colorless liquid
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 21°C
Förpackning Plastic
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning 0.001 max.
Molekylformel C2H6O
Linjär formel CH3CH2OH
MDL-nummer 00003568
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Procent renhet 80%
Kvalitet Molecular Biology