Läs mer
Gilac™ 80 L Ingrediensbehållare med 4 hjul
Produktkod. p-200009590
Change view
Inkluderar:
Hjulhus i rostfritt stål, genomskinligt lock
Klart lock
Lock
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17998481 Lock
17938891 Klart lock
17908521 Hjulhus i rostfritt stål, genomskinligt lock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998481 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G144921
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
80 L Ingrediensbehållare med 4 hjul garanterar hygienisk förvaring av ingredienser (med lock) och enkel manövrering.
  • Hygienisk förvaring av ingredienser garanterad (med lock).
  • Helt slät botten utan synliga skruvar.
  • Rundade hörn och helt släta väggar för enkel rengöring.
  • 4 PA-hjul 50 mm diameter med gummidäck för enkel manövrering (G144921, G144931).
  • Hjulhus i rostfritt stål, 4 PA-hjul 50 mm diameter med gummidäck för enkel manövrering (G144932).
  • Locket öppnas med en flik och förblir öppet när fliken fälls tillbaka för enkel användning.
  • Behållare finns med lock i flera färger att välja mellan eller i 4-stegsversion istället för hjul.
  • Brett utbud av färglock tillgängliga.
  • En enda serie av lock för 40 L och 80 L ingrediensbehållare.
  • Behållare designad i lätt genomskinlig HDPE, så att innehållet och nivån på materialet kan ses.
  • Nestbar behållare för att spara utrymme vid förvaring.
  • Innehållet är lätt att se tack vare det genomskinliga locket (G144931, G144932).
  • Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
Specifikationer
Typ Förvaringsväska
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Inkluderar Lock