Läs mer
Gilson™ 80 Positionsuppsamlingsskylt
Produktkod. 16686105 Handla allt Gilson Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1,5 ml injektionsflaska
Produktkod. För användning med (utrustning)
16686105 1,5 ml injektionsflaska
1 options
Produktkod. 16686105 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 12040102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 SEK
    178.05 SEK / Paket med 1
    Save 20.95 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Uppsamlingsplatta för 1,5 ml injektionsflaskor
  • Reningsteknik är HPLC
  • Maximalt antal fartyg är 80
  • Fartygstyp är rör
Specifikationer
För användning med (utrustning) 1,5 ml injektionsflaska
Antal positioner 80