Läs mer
Gilson™ 80 Positionsställ
Handla allt Gilson Produkter
För användning med (utrustning):
13 x 65/100 mm flaska
Beskrivning
- HPLC-reningsteknik
- Fraktionssamlarställ
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kod 1 |
| För användning med (utrustning) | 13 x 65/100 mm flaska |
| Antal positioner | 80 |