Läs mer
Axygen™ 80-brunnars mikrocentrifugrörstativ
Produktkod. 12587847 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Array:
5 x 16
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Array unitSize
12587847 5 x 16 Paket med 25
1 options
Produktkod. 12587847 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer R80R
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta mikrorörsställ av polypropen med 80 brunnar rymmer 1,5/2,0 ml mikrorör med skruvlock, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för kryogen förvaring.
  • Röd till färgen
  • Koniska bottenbrunnar erbjuder överlägsen stabilitet för koniska rör
  • Varje brunn är numrerad för att underlätta providentifiering
  • Inkluderar en frostad sidoskrivpanel
  • Resistent mot de flesta labbkemikalier och lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Håller Mikrorör med skruvlock (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 80
För användning med (applikation) Förvaring av kryogena rör
Array 5 x 16