Läs mer
Hamilton™ 800 Microliter Sprutor, ingen nål medföljer
Beskrivning
- Idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 250μ L
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga
- Spruthållare är fäst vid flänsen som förhindrar att cylindern värms upp och ger stöd till små volymer som är benägna att böjas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilicate Glass |
| Nålmätare | No Needle Included |
| Produkttyp | Microliter Syringe |
| Anslutningstyp | Removable |
| Graderad | Yes |