Läs mer
Hamilton™ 800 Microliter Sprutor, ingen nål medföljer
Produktkod. 11530072
Produktkod. 11530072 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 764101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst på flänsen på sprutan i 700-serien är en blå spruthållare som tillhandahåller en plats för att hålla sprutan som inte värmer upp cylindern och orsakar dispenseringsfel. Dessutom ger den stöd till kolvar med liten volym som är benägna att böjas under injektion. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 250μ L.
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 250μ L
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga
  • Spruthållare är fäst vid flänsen som förhindrar att cylindern värms upp och ger stöd till små volymer som är benägna att böjas