Läs mer
Hamilton™ 800 Microliter™ Sprutor, RN Terminering
Produktkod. 10495621
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Nålmätare:
22s G
26s G
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10495621
Brand: Hamilton™ 84861
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fäst på flänsen på sprutan i 700-serien är en blå spruthållare som tillhandahåller en plats för att hålla sprutan som inte värmer upp cylindern och orsakar dispenseringsfel. Dessutom ger den stöd till kolvar med liten volym som är benägna att böjas under injektion. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 250μ L.
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 250μ L
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga
  • Spruthållare är fäst vid flänsen som förhindrar att cylindern värms upp och ger stöd till små volymer som är benägna att böjas
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,09 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att dispensera vätska för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision, rekommenderas för septumpenetrering
Inkluderar Löstagbar blå spruthållare
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 825
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250μ L
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar