Läs mer
Agilent BioTek 800 TS Absorbance Reader
Handla allt Agilent BioTek Produkter
Beskrivning
BioTek 800 TS-absorbansläsare är en prisvärd, högkvalitativ mikroplattläsare för analyser i 6- till 384-brunnsformat. Tillämpningar inkluderar ELISA, proteinkvantifiering, enzymkinetik och cellbaserade analyser
Färgpekskärmen ger ett visuellt användargränssnitt, vilket gör programmeringen snabb och intuitiv. Utökad funktionalitet och dataanalys är tillgänglig med Gen5-programvara. 800 TS samarbetar med 50 TS-brickan, vilket gör ett kompakt, mångsidigt och prisvärt system för att automatisera många tillämpningsarbetsflöden.
Garanti
12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikroplattläsare |
| Detektortyp | Fotodiod |
| Gränssnitt | USB typ B, USB typ A |
| Ljuskälla | Volfram halogenlampa |
| Läsalternativ | Endpoint-, Kinetisk-, brunnsområdesskanning |
| Skakning | Linjär (förutom NB-konfigurationer) |
| Programvarutyp | Gen5 Data Analysis Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (tillval) |
| Bandbredd | 10 nm |
| Certifikat och efterlevnad | CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel. |
| Filter | 340, 405, 450, 490, 630 nm |
| Visa mer |