Läs mer
Agilent BioTek 800 TS Absorbance Reader, IVD
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17227799 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Filter:
340, 405, 450, 490, 630 nm
405, 450, 490, 630 nm
Inkluderar:
6- till 384-brunnars Terasaki-plattor; 400 till 750 nm
6- till 96-brunnsplattor; 340 till 750 nm; Skakning
6- till 96-brunnsplattor; 340 till 750 nm; Skakning; Inkubation
6- till 96-brunnsplattor; 400 till 750 nm; Skakning
6- till 96-brunnsplattor; 400 till 750 nm; Skakning; Inkubation
Produktkod. 17227799
Brand: Agilent BioTek 800TSISI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BioTek 800 TS-absorbansläsare är en prisvärd, högkvalitativ mikroplattläsare för analyser i 6- till 384-brunnsformat. För in vitro-diagnostik.
BioTek 800 TS-absorbansläsare är en prisvärd, högkvalitativ mikroplattläsare för analyser i 6- till 384-brunnsformat. Tillämpningar inkluderar ELISA, proteinkvantifiering, enzymkinetik och cellbaserade analyser
Färgpekskärmen ger ett visuellt användargränssnitt, vilket gör programmeringen snabb och intuitiv. Utökad funktionalitet och dataanalys är tillgänglig med Gen5-programvara. 800 TS samarbetar med 50 TS-brickan, vilket gör ett kompakt, mångsidigt och prisvärt system för att automatisera många tillämpningsarbetsflöden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikroplattläsare
Detektortyp Fotodiod
Gränssnitt USB
Ljuskälla Volfram halogenlampa
Läsalternativ Endpoint-, Kinetisk-, brunnsområdesskanning
Skakning Linjär (förutom NB-konfigurationer)
Programvarutyp Gen5 Data Analysis Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (tillval)
Bandbredd 10 nm
Certifikat och efterlevnad CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel.
Filter 405, 450, 490, 630 nm
För användning med (applikation) Mätning av absorbans i mikroplattbaserade analyser
Inkluderar 6- till 96-brunnsplattor; 400 till 750 nm; Skakning; Inkubation
Modell 800TSI
Spänning 100 till 240 V
Våglängdsområde 400 till 750 nm
Vikt (engelska) 18.5 lb.
Vikt (metrisk) 8 kg