Läs mer
Agilent BioTek 800 TS Produktkvalificeringspaket - IQ/OQ/PQ
Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
800 TS Produktkvalificeringspaket - IQ/OQ/PQ
Beskrivning
- Tillbehör till Agilent BioTek instrumentsortiment av mikroplattbrickor, läsare och cellavbildare
- Kom igen USB flash-enhet med följande innehåll:
- Detaljerad materiallista
- Installationskvalificeringsprocedur och checklista
- Operationell kvalificeringsprocedur
- Prestandakvalificeringsförfarande
- Microsoft Excel kalkylblad för beräkningar som krävs av procedurer
- Underhållsprocedurer
- 5 års loggbok för att dokumentera alla procedurer/resultat
- All dokumentation finns tillgänglig i både .doc- och .pdf-filformat
Anmärkning:
- Absorbanstestplatta (7260522) kan krävas för att köra vissa procedurer som specificeras för absorbans- och multi-mode-läsare, men ingår inte och måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 800 TS modeller med mikroplattor |
| Inkluderar | Detaljerad lista över erforderligt material, installationskvalificeringsprocedur och checklista, driftskvalificeringsprocedur, prestandakvalificeringsprocedur, Microsoft Excel kalkylblad för beräkningar, Underhållsprocedurer, 5 års loggbok |