Läs mer
Cole-Parmer™ Adaptrar och klämmor för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Produktkod. 12564236 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Produkttyp:
Adapter för flera prover
Flaskklämmaadapter
Klämmor för slurryslipning
Multipel Sample-adapter
Håller:
4 x 0,75 tum Flaskor
7 x 0,5 tum Dia. Flaskor
Alumina keramisk malflaska (41005-86)
Flaskadaptrar (04576-65 och 04576-66)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Håller unitSize
12564236 Adapter för flera prover 7 x 0,5 tum Dia. Flaskor Varje
15390532 Multipel Sample-adapter 4 x 0,75 tum Flaskor Varje
15340522 Klämmor för slurryslipning Alumina keramisk malflaska (41005-86) Varje
15300542 Flaskklämmaadapter Flaskadaptrar (04576-65 och 04576-66) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12564236 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8010
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd adaptrar för att köra flera prover eller för att hålla flaskan säkert på plats under malning.
  • Lämplig för användning med Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Kryogena kvarnar
  • Optimera din prestanda Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ kvarn med ett brett utbud av adaptrar och klämmor.
Specifikationer
Produkttyp Adapter för flera prover
För användning med (applikation) Idealisk för applikationer med hög genomströmning som involverar bearbetning av flera mindre prov
För användning med (utrustning) 8000 D och 8000 M mixer eller kvarn
Håller 7 x 0,5 tum Dia. Flaskor