Läs mer
Cole-Parmer™ Adaptrar och klämmor för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Produkttyp:
Adapter för flera prover
Clamps for slurry grinding
Multiple Sample Adapter
Vial Clamp Adapter
Håller:
4 x 0.75 in. Vials
7 x 0,5 tum. (12,7 mm) dia. Vials
Alumina Ceramic Grinding Vial Set (41005-86)
Vial Adapters (04576-65 and 04576-66)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Suitable for use with the Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Cryogenic Grinders
- Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinder with a wide range of adapters and clamps.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vial Clamp Adapter |
| För användning med (applikation) | Ideal for High Throughput Applications That Involve Processing Multiple Smaller Samples |
| För användning med (utrustning) | 8000 D and 8000 M Mixer or Mill |
| Håller | Vial Adapters (04576-65 and 04576-66) |
| Material | Plastic |