Läs mer
Cole-Parmer™ Adaptrar och klämmor för högenergi Mixer/Mill™ Slipmaskiner
Produktkod. 15390532 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Produkttyp:
Adapter för flera prover
Clamps for slurry grinding
Multiple Sample Adapter
Vial Clamp Adapter
Håller:
4 x 0.75 in. Vials
7 x 0,5 tum. (12,7 mm) dia. Vials
Alumina Ceramic Grinding Vial Set (41005-86)
Vial Adapters (04576-65 and 04576-66)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15390532
Brand: Cole-Parmer™ 8011SSP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd adaptrar för att köra flera prover eller för att hålla flaskan säkert på plats under malning.
  • Suitable for use with the Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Cryogenic Grinders
  • Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinder with a wide range of adapters and clamps.
Specifikationer
Produkttyp Multiple Sample Adapter
För användning med (applikation) Ideal for High Throughput Applications That Involve Processing Multiple Smaller Samples
För användning med (utrustning) 8000 D and 8000 M Mixer or Mill
Håller 4 x 0.75 in. Vials