Läs mer
Thermo Scientific™ 8000-seriens kiseldioxidpartikelstorleksstandarder
Product Code. 11894143 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
0,49 μm ±0,02 μm
0,7μ m
1μ m
1.5μ m
Unit Size:
15ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Unit Size
11894143 1μ m 15ml
11884143 0,7μ m 15ml
11503153 1μ m Varje
11884153 1.5μ m 15ml
11874143 0,49 μm ±0,02 μm 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11894143 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 8100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ge större hållbarhet och kemisk stabilitet när du använder lösningsmedel med dessa monodispersa kiseldioxidmikrosfärer som används vid instrumentkalibrering och som distanser.
Ge större hållbarhet och kemisk stabilitet vid användning av lösningsmedel med Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Particle Size Standards, monodispersa kiseldioxidmikrosfärer som används vid instrumentkalibrering och som distanser. Standarder är kalibrerade och certifierade med NIST™ spårbara medeldiametrar och är lämpliga för en mängd olika partikelmätningsapplikationer.
Funktioner
  • Standarder är utformade för tillämpningar som kräver monodispersa oorganiska sfärer.
  • Opaka sfärer ger mer kontrast än polymerpartiklar i optiska strålar och elektronstrålar; precis som glas har kiseldioxid en mycket högre densitet än polystyren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2 % fasta ämnen
Tillsats Hold (Håll)
Beskrivning Designad för tillämpningar som kräver monodispersa oorganiska sfärer, 8000-seriens kiseldioxidpartiklar har en mycket högre densitet än polymerpartiklarna.
Diameter (metrisk) 1μ m
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning.
Partikeldensitet 1,8 till 2,2 g/cm³
Material Amorf kiseldioxid
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,40 till 1,46 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.02µm, 2.0% CV
För användning med (applikation) Kalibrering och justering av flödescytometri
Produkttyp Kiselpartikelstorlek Standard