Läs mer
Thermo Scientific™ 8000-seriens kiseldioxidpartikelstorleksstandarder
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,7μ m
0.49μm ± 0.02μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Varje
Beskrivning
Ge större hållbarhet och kemisk stabilitet vid användning av lösningsmedel med Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Particle Size Standards, monodispersa kiseldioxidmikrosfärer som används vid instrumentkalibrering och som distanser. Standarder är kalibrerade och certifierade med NIST™ spårbara medeldiametrar och är lämpliga för en mängd olika partikelmätningsapplikationer.
Funktioner
- Standarder är utformade för tillämpningar som kräver monodispersa oorganiska sfärer.
- Opaka sfärer ger mer kontrast än polymerpartiklar i optiska strålar och elektronstrålar; precis som glas har kiseldioxid en mycket högre densitet än polystyren.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2 % fasta ämnen |
| Tillsats | Hold (Håll) |
| Beskrivning | Designad för tillämpningar som kräver monodispersa oorganiska sfärer, 8000-seriens kiseldioxidpartiklar har en mycket högre densitet än polymerpartiklarna. |
| Diameter (metrisk) | 0,7μ m |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning. |
| Partikeldensitet | 1,8 till 2,2 g/cm³ |
| Material | Amorf kiseldioxid |
| Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 24 månader |
| Kvantitet | 15 mL |
| Visa mer |