Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 81-plats polypropen Cryo förvaringslådor
Beskrivning
- Useful at temperatures -80° C to +121°C
- 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0mL tubes and cryo vials
- Five color choices; useful for organization and quick visual identification of samples
- Secure fitting, lift-off, clear translucent lids let you easily view contents; matte panels on two sides for trouble-free labeling
- Alphanumeric grid lets you track individual samples
- “No slide” features molded in bottom and lid provide secure stacking
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Provide compact storage and keep cryo vials organized on the bench, in the freezer or during transport |
| För användning med (utrustning) | 0.5, 1.5 and 2.0mL tubes and cryo vials |
| Inkluderar | Clear translucent lids, matte panels on two sides, alphanumeric grid label |
| Antal platser | 81 |
| Produkttyp | Cryo Storage Box |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -112°F to +249.8°F |
| Temperaturområde (metriskt) | -80°C to +121°C |