Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 81-plats polypropen Cryo förvaringslådor
Produktkod. 15540092
Change view
Färg:
Diverse
Lila
Naturlig
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15540092 Diverse Paket med 5
15515594 Lila Paket med 5
15520092 Orange Paket med 5
15590082 Naturlig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15540092 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F188520016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 SEK
    797.80 SEK / Paket med 5
    Save 14.20 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Förvaringsboxar av polypropen ger kompakt förvaring och håller kryoflaskor organiserade på bänken, i frysen eller under transport. Till skillnad från kartongmodeller kommer dessa robusta lådor inte att gå sönder vid exponering för fukt och tung användning.
  • Användbar vid temperaturer -80° C till +121 °C
  • 81-platser 9 x 9 rader lådor rymmer 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor
  • Fem färgval; användbar för organisation och snabb visuell identifiering av prover
  • Säker montering, avtagbara, genomskinliga lock gör att du enkelt kan se innehållet; matta paneler på två sidor för problemfri märkning
  • Alfanumeriskt rutnät låter dig spåra individuella prover
  • “Ingen rutschkana” funktioner gjutna i botten och lock ger säker stapling
Lådornas mått: 14 x 14 x 4,8 cm
Specifikationer
Färg Diverse
Material Polypropen
För användning med (applikation) Ge kompakt förvaring och håll ordning på Cryo-flaskorna på bänken, i frysen eller under transport
För användning med (utrustning) 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor
Håller 0,5, 1,5 och 2 ml rör och kryoflaskor
Inkluderar Alfanumerisk rutnätsetikett, genomskinliga lock, matta paneler på två sidor
Antal platser 81
Produkttyp Cryo förvaringsbox
Kvantitet 5/Pk.
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +249,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C