Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 81-plats polypropen Cryo förvaringslådor
Beskrivning
- Användbar vid temperaturer -80° C till +121 °C
- 81-platser 9 x 9 rader lådor rymmer 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor
- Fem färgval; användbar för organisation och snabb visuell identifiering av prover
- Säker montering, avtagbara, genomskinliga lock gör att du enkelt kan se innehållet; matta paneler på två sidor för problemfri märkning
- Alfanumeriskt rutnät låter dig spåra individuella prover
- “Ingen rutschkana” funktioner gjutna i botten och lock ger säker stapling
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Ge kompakt förvaring och håll ordning på Cryo-flaskorna på bänken, i frysen eller under transport |
| För användning med (utrustning) | 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor |
| Håller | 0,5, 1,5 och 2 ml rör och kryoflaskor |
| Inkluderar | Alfanumerisk rutnätsetikett, genomskinliga lock, matta paneler på två sidor |
| Antal platser | 81 |
| Produkttyp | Cryo förvaringsbox |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -112 °F till +249,8 °F |
| Visa mer |