Läs mer
Fisherbrand™ 81-Well Black Microtube Storage Box
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
81 (1,5 till 2 mL mikrorör och kryogena flaskor)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Lagrar mikrorör eller kryogena flaskor
- Lättöppnat lock med friktionspassning
- Säker för förvaring vid låg temperatur
- Enhetliga brunnar med plats-ID
- Rörkapaciteten anges på utsidan av lådan
- Präglat med en distinkt vågdesign
- Autoklaveringsbar
- För 1,5 till 2,0 ml rör
- 81 brunnar med en diameter på 12,3 mm
- 13 x 13 x 4,7 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Friktionspassande lock |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| För användning med (applikation) | Förvaring av mikrorör |
| Håller | 81 (1,5 till 2 mL mikrorör och kryogena flaskor) |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 13 x 13 x 4.7 cm |
| Längd (metrisk) | 13 cm |
| Visa mer |