Läs mer
Thermo Scientific™ 81-brunnars kryogena förvaringsställ med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10781592 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Fluorescerande grön
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Produktkod. 10781592
Brand: Thermo Scientific™ 8820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll 8-1 1,5 eller 2,0 ml kryogena förvaringsflaskor med detta staplingsbara kryogena förvaringsställ med lock.
Håll åttioen 1,5 eller 2,0 ml kryogena förvaringsflaskor med Thermo Scientific™ 81-brunnars kryogent förvaringsställ med lock. Finns i flera färger med transparent tonat lock som skyddar proverna från damm och skräp och tillåter stapling.
  • Gjuten med alfanumeriskt rutnät för enkel röridentifiering
  • Locket skyddar prover och gör att ställen kan staplas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Fluorescerande orange
Håller 81 (1,5 mL eller 2,0 mL rör)
Material Polypropen
Typ 81-brunnars kryogena förvaringsställ med lock