Läs mer
Thermo Scientific™ 81-brunnars kryogena förvaringsställ med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11570115 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Färg:
Fluorescerande grön
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11570115 Naturlig Paket med 20
10461411 Fluorescerande grön Varje
10781592 Fluorescerande orange Paket med 20
12358192 Fluorescerande rosa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11570115 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8800
Håll 8-1 1,5 eller 2,0 ml kryogena förvaringsflaskor med detta staplingsbara kryogena förvaringsställ med lock.
Håll åttioen 1,5 eller 2,0 ml kryogena förvaringsflaskor med Thermo Scientific™ 81-brunnars kryogent förvaringsställ med lock. Finns i flera färger med transparent tonat lock som skyddar proverna från damm och skräp och tillåter stapling.
  • Gjuten med alfanumeriskt rutnät för enkel röridentifiering
  • Locket skyddar prover och gör att ställen kan staplas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Håller 81 (1,5 eller 2,0 ml rör)
Material Polypropen
Typ 81-brunnars kryogena förvaringsställ med lock