Läs mer
Testo™ 830 T1 infraröd termometer
Produktkod. 12579797
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +400 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
12579797 -30 °C till +400 °C
1 options
Produktkod. 12579797 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 8311
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Välutrustad infraröd termometer möjliggör effektiva, beröringsfria temperaturmätningar. Testo™ 830 T1 infraröd termometer är idealisk för kontrollavläsningar inom handel och industri.
  • Lasermätpunktsmarkör och stor optik för exakt mätning på större avstånd
  • Snabb registrering av mätvärden med två mätningar per sekund
  • Hållfunktion och visning av min./max. värden
  • Justerbar emissionsfaktor 0,1 till 1,0
Specifikationer
Mått (L x B x H) 190 x 75 x 38 mm
Material ABS-plast
Mätningstid 0,5 sek.
Upplösning Infraröd: 0,1 °C
Vikt (metrisk) 200 g
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +400 °C
Batteritid 15 hr.
Batterityp 9 V Block
Noggrannhet ±1,5 °C eller± 1,5 % av mv (+0,1 till +400 °C),± 2 °C eller± 2 % av mv (-30 till 0 °C)