Läs mer
Testo™ 831 - Infraröd termometer
Produktkod. 12626746
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
12626746 -20 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 12626746 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 8316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1858.50 SEK
    1659.00 SEK / Paket med 1
    Save 199.50 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Gör att du kan utföra snabba och exakta temperaturmätningar av hela pallar med mat och mindre produkter på avstånd. Idealisk för att kontrollera temperaturen på inkommande varor och för användning i livsmedelsproduktion.
Testo 831:’s design, teknologi och funktioner gör den till det perfekta verktyget för användning inom livsmedelssektorn. Denna lättanvända mattermometer ger dig snabba och exakta avläsningar och sparar tid i realtid. Enastående funktioner och fördelar inkluderar:
  • Praktisk design för pistolgrepp: enkel enhandsanvändning; utlösningsknapp för snabba och enkla skanningar
  • Ultrasnabba mätningar: två per sekund - multi-scan hela pallar / kylhyllor
  • Exakta temperaturmätningar – även på avstånd, tack vare 30:1-optik. En mätning utförd över ett avstånd på 3 fot ger en mätpunkt med en diameter på endast 1,4 tum. Idealisk för att mäta temperaturen på mindre produkter, som yoghurtkartonger
  • Alltid i mål: mattermometerns ’2-punktslaser visar exakt vilket föremål du har siktet inställt på. De två laserpunkterna markerar diametern på den mätcirkel där yttemperaturen ska mätas
  • Larm och min/max värden: och en mängd andra funktioner, inklusive användardefinierade trösklar för att individuellt bestämma när de visuella och hörbara larmen aktiveras, en hållfunktion som fryser den senaste mätningen för enklare visning och min/max-värden
  • Bältesklämma: skyddsfodral och bältesklämma för säker förvaring och snabb och enkel användning
  • Brett mätområde: -22° F (fryst mat), upp till +410° F (varmräknare)
  • HACCP-certifierad: idealisk för användning inom livsmedelssektorn
Specifikationer
Mått (L x B x H) 190 x 75 x 38 mm
För användning med (applikation) Kontroll av temperaturen på inkommande varor och för användning i livsmedelsproduktion
Upplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Batteritid 15 hr.
Batterityp 9 V Block, 6F22
Visa LCD
Bredd (metrisk) 200 g