Läs mer
Testo™ 835-T2 - Infraröd termometer
Produktkod. 13247819
Change view
Certifikat och efterlevnad:
EN 61326-1:2006
Produktkod. Certifikat och efterlevnad
13247819 EN 61326-1:2006
1 options
Produktkod. 13247819 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 8352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6111.00 SEK
    5452.00 SEK / Paket med 1
    Save 659.00 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Idealisk för användning inom glas-, keramik- eller metallindustrin; denna infraröda högtemperaturtermometer är det idealiska professionella verktyget för en mängd olika termiska applikationer i högtemperaturområdet
  • Ett extremt brett temperaturområde, för termiska mätningar upp till 2 732° F, och kan användas för att mäta små, svåråtkomliga, rörliga eller mycket varma föremål på säkert avstånd
  • 4-punktslasern visar tydligt mätområdet och förhindrar felaktiga mätningar
  • 50:1-optiken gör att du kan utföra mätningar på långt avstånd och ändå få utmärkta resultat (avstånd 15 fot = 4 tum mätpunkt)
  • Den integrerade emissionsgradstabellen gör att du kan välja rätt emissionsgrad för den uppmätta ytan
  • Den bakgrundsbelysta displayen låter dig använda din infraröda termometer i alla ljusförhållanden
  • testo 835-T2 kan även användas för att utföra kontakttemperaturmätningar
  • Den har en anslutningspunkt för ett brett utbud av valfria temperatursensorer
  • Temperatursensorn kan också användas för att automatiskt mäta graden av emission från en viss yta. Detta gör det lättare att utföra efterföljande infraröda mätningar
  • Det finns också ett brett utbud av valfria tillbehör– inklusive ett stativ och en robust väska– som låter dig anpassa din testo 835-T2 infraröd termometer för att passa dina behov
  • testo 835-T2 kommer med en enkel att följa meny, ikoner och en användarvänlig joystic
  • Den kan användas för att skapa olika mätplatser, spara upp till 200 avläsningar och registrera min/max-värden
  • De justerbara tröskelvärdena och visuella och akustiska larm gör arbetet effektivare och livet enklare
  • Den gratis nedladdningsbara programvaran ger dig ett enkelt sätt att analysera dina data
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 61326-1:2006
Mått (L x B x H) 193 x 166 x 63 mm
Material ABS-plast, Polykarbonat
Upplösning 0,1 °C
Vikt (metrisk) 514 g
Batteritid 25 timmar. (typiskt 25 °C utan laser och bakgrundsbelysning) 10 tim. (normalt 25 °C utan bakgrundsbelysning)
Batterityp 3 x AA (eller USB fungerar med PC-programvara)
Noggrannhet ±3,6 °F eller± 1 % av mv/± 2,0 °C eller± 1 % av mv
Visa Punktmatris