Beskrivning
- Testad av ISO 17025 ackrediterad testmetod
- NIST spårbart
- Låg temperaturvariationskoefficient
- Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
- Noggrannhet: 84μ S/cm± 1 %
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Fysisk form | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meter |
| Kvantitet | 250 ml |