Läs mer
Fisherbrand™ 850 Homogenisator
Produktkod. 15505819 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighet:
5 000 till 28 000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
15505819 5 000 till 28 000 rpm Varje
1 options
Produktkod. 15505819
Beräknad leverans: 16-12-2026
De Fisherbrand™ 850 Homogenizer är speciellt utformad för att störa, emulgera eller homogenisera ett brett urval av prover i volymer från 0,2 ml till 5 L.
  • Kraftfull 850w motor
  • Integrerad digital hastighetskontroll, visar hastighet och gångtid
  • Variabel hastighetskontroll från 5 000 till 28 000 rpm
  • Kompatibel med rostfritt stål och engångsgeneratorsonder
  • Bearbetningsintervall från 0,2mL till 5L
  • Inkluderar motorklämma
  • Stativ (bottenplatta och stolpe) säljs separat; se Katt. nr 15535819
Uppfyllande
CE-godkänd
Garanti
2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 5 000 till 28 000 rpm
Spänning 220 V
Elektriska krav 220 V, 850 W, EU/UK-sladd
Samplingsvolym (metrisk) <200 μL to 5 L
Volymintervall (metriskt) 0,2 mL till 5 L
Diameter (metrisk) 6.9 cm
Höjd (metrisk) 21.5 cm
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
För användning med (applikation) Vävnadshomogenisering, vävnadsstörning, proteinextraktion, RNA-extraktion, DNA-extraktion, metabolitextraktion, emulgering, proteomik, PCR, enzymextraktion, höghastighetsomrörning, pulversuspension, genomik, metabolomik
Inkluderar Homogenisator, Motorklämma. (Ställ säljs separat, 15535819.)
Förpackningsmängd 1 st
Förpackningstyp Box
Pluggtyp EU/UK-kontakt
Vikt (metrisk) 1.6 kg
Produkttyp Homogenisator