Beskrivning
- Inkluderar 10 x 115 mm, 20 x 195 mm och 30 x 195 mm generatorsonder i rostfritt stål
- Kraftfull 850 watt motor
- Integrerad digital hastighetskontroll visar hastighet och körtid
- Variabel hastighetskontroll från 5 000 till 25 000 rpm
- Kan användas med plastgeneratorsonder (adapter krävs för användning)
- Bearbetningsintervall från 0,2mL till 5L
- Ljudnivå:< 72 db.
Certifikat
CE
Garanti
Två år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Homogenisator |
| Hastighet | 5 000 till 25 000 rpm |
| Spänning | 115 V |
| Elektriska krav | 115 V, 50/60 Hz |
| Höjd (engelska) | 8,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 21.5 cm |
| För användning med (applikation) | Vävnadshomogenisering, vävnadsstörning, proteinextraktion, RNA-extraktion, DNA-extraktion, metabolitextraktion, emulgering, proteomik, PCR, enzymextraktion, höghastighetsomrörning, pulversuspension, genomik, metabolomik |
| Inkluderar |
|
| Vikt (engelska) | 56 oz. |
| Vikt (metrisk) | 1.6 kg |