Läs mer
SHOWA™ 890 Ofodrad Viton™ Kemikaliebeständiga butylhandskar
Produktkod. 12900685
Change view
Storlek:
10
8, Intermediär
9
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12900685 9 1 par
17891191 8, Intermediär -
17801201 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12900685 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 89009L
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra tjocka 14 tum kemikaliebeständiga handskar ger motståndskraft mot starkt frätande syror. Butylgummibeläggning är designad för hantering av alifatiska och aromatiska kolväten, såsom bensen, toulen och xylen.
  • Smidd med fluorelastomergummi
  • Butylgummibeläggning
  • Kolvätebeständig
  • Ogenomsläpplig
  • Underarmsskydd
  • Beständig mot starkt frätande syror
  • Smidigt grepp på ytan möjliggör ökad känslighet och taktilitet
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III CE 0299
Användningsområden Industrial
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Viton, Butyl
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 28 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.71 mm
EN388 Standard EN 388:1020X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER DFL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Rullad
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Modell 890-09
Serie 890-serien
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm