Läs mer
SHOWA™ 890 Ofodrad Viton™ Kemikaliebeständiga butylhandskar
Description
Extra tjocka 14 tum kemikaliebeständiga handskar ger motståndskraft mot starkt frätande syror. Butylgummibeläggning är designad för hantering av alifatiska och aromatiska kolväten, såsom bensen, toulen och xylen.
- Smidd med fluorelastomergummi
- Butylgummibeläggning
- Kolvätebeständig
- Ogenomsläpplig
- Underarmsskydd
- Beständig mot starkt frätande syror
- Smidigt grepp på ytan möjliggör ökad känslighet och taktilitet
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Cat III CE 0299 |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Viton, Butyl |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 28 mil. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.71 mm |
| EN388 Standard | EN 388:1020X |
| Show More |