Läs mer
(8b)-8-(Hydroxymethyl)ergoline-1,6-dicarboxylic Acid 1,6-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (8beta)-8-(Hydroxymethyl)ergoline-1,6-dicarboxylic Acid 1,6-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1075250-75-7 |
| Molekylformel | C25H34N2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N2O5/c1-24(2,3)31-22(29)26-12-15(14-28)10-18-17-8-7-9-19-21(17)16(11-20(18)26)13-27(19)23(30)32-25(4,5)6/h7-9,13,15,18,20,28H,10-12,14H2,1-6H3/t15-,18-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CO)C[C@H]2[C@H]1Cc3cn(C(=O)OC(C)(C)C)c4cccc2c34 |
| IUPAC-namn | ditert-butyl (6aR,9R,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,7-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.55 |
| Formel vikt | 442.2468 |