Läs mer
8Beta-Hydroxy-10-oxo-8,14-dihydrothebaine, TRC
Produktkod. 30390654
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390654 25 mg
30391409 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30390654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95083525MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155051-97-1
Molekylformel C19H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 343.37
Synonym (5alpha,8beta)-6,7-didehydro-4,5-epoxy-8-hydroxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-morphinan-10-one
IUPAC-namn (4S,5R,7aR,12bS)-5-hydroxy-7,9-dimethoxy-3-methyl-1,2,4,4a,5,7a-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-13-one
LEDER COC1=C[C@H](O)C2[C@@H]3N(C)CC[C@]24[C@H]1Oc5c(OC)ccc(C3=O)c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8beta-Hydroxy-10-oxo-8,14-dihydrothebaine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO5/c1-20-7-6-19-13-9-4-5-11(23-2)17(13)25-18(19)12(24-3)8-10(21)14(19)15(20)16(9)22/h4-5,8,10,14-15,18,21H,6-7H2,1-3H3/t10-,14?,15-,18-,19+/m0/s1
Formel vikt 343.142