Läs mer
8Beta-Hydroxy-10-oxo-8,14-dihydrothebaine, TRC
Produktkod. 30391409
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30391409 2.5 mg
30390654 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30391409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9508352.5MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155051-97-1
Molekylformel C19H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 343.37
Synonym (5alpha,8beta)-6,7-didehydro-4,5-epoxy-8-hydroxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-morphinan-10-one
IUPAC-namn (4S,5R,7aR,12bS)-5-hydroxy-7,9-dimethoxy-3-methyl-1,2,4,4a,5,7a-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-13-one
LEDER COC1=C[C@H](O)C2[C@@H]3N(C)CC[C@]24[C@H]1Oc5c(OC)ccc(C3=O)c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8beta-Hydroxy-10-oxo-8,14-dihydrothebaine
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO5/c1-20-7-6-19-13-9-4-5-11(23-2)17(13)25-18(19)12(24-3)8-10(21)14(19)15(20)16(9)22/h4-5,8,10,14-15,18,21H,6-7H2,1-3H3/t10-,14?,15-,18-,19+/m0/s1
Formel vikt 343.142