missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ 8MDP

Beskrivning
8MDP is a potent equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor (IC50 = 0.43 nM). Inhibits hENT1 and hENT2 uptake of [H3]uridine in K562 cells and K15NTD cells respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2′,2′′,2′′′-[[4,8-Bis(hexahydro-1(2H)-azocinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetrakisethanol |
| CAS | 29491-75-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Nucleoside Transporter Inhibitors |
| Molekylformel | C28H48N8O4 |
| Formel vikt | 560.73 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?