Läs mer
Fisherbrand™ 8mm Aluminium Crimp Seal, Silver, Mitthål, Monterad septum
Produktkod. 11722418 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Rött
Blå Transparent, Vit, White
Klarlackerad
Kräm, Röd, Red
Mörkblå, Vit, White
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11722418
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåll en säker läckagebeständig tätning.
  • Krymptätningar av aluminium med förmonterad septa
  • Tillhandahåll en säker läckagebeständig tätning
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 4 mm
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Aluminium
Förslits Ja
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Crimp Cap